α-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27631.14 H27631.06
H27631.14EA 118 EUR InStock
H27631.14 H27631.06
α-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 827-36-1 Molecular Formula: C10H12N2 Formula Weight: 160.22 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.514 Boiling Point: 88-90°/2mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00013810
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (2 mmHg)
Densité: 0.997
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013810
Numéro CAS: 827-36-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité