Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-L-phenylalanine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

H27663.MEEA 450 EUR InStock
H27663.ME H27663.MC
2-Methyl-L-phenylalanine 97%
2-Methyl-L-phenylalanine


Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044971
Numéro CAS: 80126-53-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité