(R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27669.06EA 495 EUR InStock
H27669.06 H27669.03
(R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (17 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671657
Numéro CAS: 68285-23-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité