Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27702.03EA 79.3 EUR InStock
H27702.03
Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate 96%
Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate
Formule: C₁₉H₂₂O₄
MW: 314,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953493
Numéro CAS: 143633-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité