4-Cyanopiperidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27722.14 H27722.06
H27722.14EA 228 EUR InStock
H27722.14 H27722.06
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Purity: 96% CAS No.: 4395-98-6 Molecular Formula: C6H10N2 Formula Weight: 110.16 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4755 Odour: Amine-like Boiling Point: 226° UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD05022468
Formule: C₆H₁₀N₂
Point d'ébullition: 226 °C
Densité: 0.98
Point d'éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05022468
Numéro CAS: 4395-98-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité