Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

H27727.03EA 189 EUR InStock
H27727.03
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate 98%
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate


Formule: C₁₁H₁₇F₂NO₄
MW: 265,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094918
Numéro CAS: 203866-17-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité