Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 4-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
H27743.03 H27743.MD
H27743.03EA 115 EUR InStock
H27743.03 H27743.MD
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 111258-23-2 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Melting Point: 140-142° MDL No.: MFCD00134300
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134300
Numéro CAS: 111258-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité