Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [(ppy)2IrCl]2, Dichlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III), Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
H27752.ME H27752.MC
H27752.MEEA 472 EUR InStock
H27752.ME H27752.MC
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
CAS No.: 92220-65-0 Molecular Formula: C44H32Cl2Ir2N4 Formula Weight: 1072.09 MDL No.: MFCD07784515
Formule: C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄
MW: 1072,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784515
Numéro CAS: 92220-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité