Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27761.06EA 471 EUR InStock
H27761.06 H27761.03
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate 98%
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
Formule: C₂₀H₃₀CoF₆P
MW: 474,35 g/mol
Point de fusion: ∼ 305 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269818
Numéro CAS: 79973-42-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité