1-Fluoro-3,5-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27762.03EA 76.2 EUR InStock
H27762.03 H27762.06
1-Fluoro-3,5-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-3,5-dimethyl-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052367
Numéro CAS: 315-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité