4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27770.03EA 187 EUR InStock
H27770.03
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride 98%
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formule: C₅H₈F₂N₂O·HCl
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 221…223 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797014
Numéro CAS: 426844-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité