1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27776.09 H27776.03
H27776.09EA 324 EUR InStock
H27776.09 H27776.03
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Purity: 99+% CAS No.: 80221-11-0 Molecular Formula: C22H26 Formula Weight: 290.45 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 172-174°/0.5mm MDL No.: MFCD04038794
Formule: C₂₂H₂₆
MW: 290,45 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038794
Numéro CAS: 80221-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité