N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27782.06EA 297 EUR InStock
H27782.06 H27782.03
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Formule: C₁₁H₁₇NO₅
MW: 243,259 g/mol
Point de fusion: 35…40 °C
Numéro MDL: MFCD01861778
Numéro CAS: 102195-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité