2-Methylcyclopropanecarboxylic acid mélange cis- et trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27815.09 H27815.03
H27815.09EA 114 EUR InStock
H27815.09 H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid mélange cis- et trans 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 29555-02-0 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.439 Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 2323873 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00001293
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 200…203 °C
Densité: 1.027
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001293
Numéro CAS: 29555-02-0
EINECS: 249-693-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité