5-Bromo-2-phenylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27816.03EA 387 EUR InStock
H27816.03 H27816.MD
5-Bromo-2-phenylpyridine 95%
5-Bromo-2-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234,10 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114181
Numéro CAS: 27012-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité