4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt indicateur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27830.06EA 221 EUR InStock
H27830.06
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt indicateur
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acidsodium salt
Formule: C₁₅H₁₄N₃O₂Na
MW: 291,28 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020350
Numéro CAS: 845-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité