(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-((E)-2-Bromovinyl)-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Brivudine, BVdU
H27853.MF H27853.MD H27853.03
H27853.MFEA 65.4 EUR InStock
H27853.MF H27853.MD H27853.03
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine 98%
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Purity: 98% CAS No.: 69304-47-8 Molecular Formula: C11H13BrN2O5 Formula Weight: 333.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 165° dec. Optical Rotation: +10° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00058585
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂O₅
MW: 333,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 165 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00058585
Numéro CAS: 69304-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité