Dichloro(dimethylamino)phosphine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27856.14EA 296 EUR InStock
H27856.14 H27856.06
Dichloro(dimethylamino)phosphine 98%
Dichloro(dimethylamino)phosphine
Formule: C₂H₆Cl₂NP
MW: 145,95 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C
Densité: 1,271
Point d'éclair: –23 °C (–9 °F)
Numéro MDL: MFCD00013613
Numéro CAS: 683-85-2
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité