tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
H27861.03 H27861.06 H27861.14
H27861.03EA 53.7 EUR InStock
H27861.03 H27861.06 H27861.14
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Purity: 90% CAS No.: 5815-08-7 Molecular Formula: C9H22N2O Formula Weight: 174.30 Flash Point: 41°(106°F) Refractive Index: 1.422 Boiling Point: 50-55°/15mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00042858
Formule: C₉H₂₂N₂O
MW: 174,288 g/mol
Point d'ébullition: 50…55 °C (15 mmHg)
Densité: 0.844
Point d'éclair: 41 °C (106 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042858
Numéro CAS: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité