3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 7-Amino-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
H27862.06 H27862.03
H27862.06EA 90.4 EUR InStock
H27862.06 H27862.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Purity: 98% CAS No.: 175136-34-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 79-81° Boiling Point: 123-128°/0.2mm MDL No.: MFCD00218806
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 123…128 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 79…81 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218806
Numéro CAS: 175136-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité