1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
H27886.03 H27886.06
H27886.03EA 140 EUR InStock
H27886.03 H27886.06
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
CAS No.: 129799-08-2 Molecular Formula: C11H20N2O4 Formula Weight: 244.29 MDL No.: MFCD01632465
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632465
Numéro CAS: 129799-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité