(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
H27894.06 H27894.03
H27894.06EA 233 EUR InStock
H27894.06 H27894.03
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Purity: 98% CAS No.: 80875-98-5 Molecular Formula: C9H15NO2 Formula Weight: 169.22 Melting Point: 266° dec. Optical Rotation: -50 (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD07782125
Formule: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Point de fusion: 266 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782125
Numéro CAS: 80875-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité