6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27966.09EA 121 EUR InStock
H27966.09 H27966.18
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863172
Numéro CAS: 39891-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité