2-Cyclohexylethanamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Aminoethyl)cyclohexane, 2-Cyclohexylethylamine
H27987.06 H27987.03
H27987.06EA 441 EUR InStock
H27987.06 H27987.03
2-Cyclohexylethanamine 97%
2-Cyclohexylethanamine
Purity: 97% CAS No.: 4442-85-7 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00058668
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01734731
Numéro CAS: 4442-85-7
EINECS: 224-673-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité