Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-7-bromoheptanoate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H28001.AAEA 50.9 EUR InStock
H28001.AA
Ethyl-7-bromoheptanoate 97%
Ethyl-7-bromoheptanoate


Formule: C₉H₁₇BrO₂
MW: 237,14 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (5 mmHg)
Densité: 1,217
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037103
Numéro CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité