(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28037.MDEA 163 EUR InStock
H28037.MD H28037.MC H28037.03
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
Formule: C₂₈H₂₈O₂P₂
MW: 458,48 g/mol
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863547
Numéro CAS: 97858-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité