L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Phe-OBzl.HCl, H-Phe-OBzl·HCl
H28407.14 H28407.06
H28407.14EA 259 EUR InStock
H28407.14 H28407.06
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 2462-32-0 Molecular Formula: C16H17NO2.HCl Formula Weight: 291.77 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 197-200° MDL No.: MFCD00043249
Formule: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 291,78 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043249
Numéro CAS: 2462-32-0
EINECS: 219-558-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité