1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28641.14EA 155 EUR InStock
H28641.14 H28641.06
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 98%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S
MW: 221,27 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145014
Numéro CAS: 17639-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité