3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28682.03EA 97.1 EUR InStock
H28682.03 H28682.06
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₃BO₂
MW: 294,20 g/mol
Point de fusion: 68…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266179
Numéro CAS: 1073355-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité