4-Amino-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28921.MCEA 73.6 EUR InStock
H28921.MC H28921.ME
4-Amino-1H-pyrazole 95%
4-Amino-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃
MW: 83,09 g/mol
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693729
Numéro CAS: 28466-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité