2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H29051.MCEA 163 EUR InStock
H29051.MC H29051.ME
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride 97%
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Formule: C₃H₆ClF₂N
MW: 129,54 g/mol
Point de fusion: ∼ 145 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777150
Numéro CAS: 105614-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité