Vinyl decanoate 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Decanoic Acid Vinyl Ester
H29081.14 H29081.06
H29081.14EA 110 EUR InStock
H29081.14 H29081.06
Vinyl decanoate 95% stabilisé
Vinyl decanoate
Purity: 95% CAS No.: 4704-31-8 Molecular Formula: C12H22O Formula Weight: 198.30 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.435 Boiling Point: 119-120°/10mm MDL No.: MFCD00027349
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (10 mmHg)
Densité: 0.886
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027349
Numéro CAS: 4704-31-8
EINECS: 225-185-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité