4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H29202.06EA 388 EUR InStock
H29202.06 H29202.03
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine hydrochloride 95%
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇BrClN₃O₂
Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260482
Numéro CAS: 100032-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité