Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30009.03EA 75.7 EUR InStock
H30009.03 H30009.09
Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate 99%
Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate
Formule: C₇H₇NO₅
MW: 185,14 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863258
Numéro CAS: 72030-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité