4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
H30053.06 H30053.14
H30053.06EA 69.4 EUR InStock
H30053.06 H30053.14
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 185346-79-6 Molecular Formula: C13H10BrFO Formula Weight: 281.13 Melting Point: 33-35° MDL No.: MFCD09801041
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,13 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801041
Numéro CAS: 185346-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité