Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30264.MD H30264.03
H30264.MDEA 118 EUR InStock
H30264.MD H30264.03
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I)
Purity: 97% CAS No.: 213603-12-4 Molecular Formula: C23H33ClN2O2RuS Formula Weight: 538.11 MDL No.: MFCD12546183
Formule: C₂₃H₃₃ClN₂O₂RuS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546183
Numéro CAS: 213603-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité