4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30373.MD H30373.03 H30373.06
H30373.MDEA 68.1 EUR InStock
H30373.MD H30373.03 H30373.06
4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 149777-83-3 Molecular Formula: C15H21BO3 Formula Weight: 260.14 MDL No.: MFCD04038966
Formule: C₁₅H₂₁BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038966
Numéro CAS: 149777-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité