Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30637.03 H30637.06
H30637.03EA 146 EUR InStock
H30637.03 H30637.06
Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Thieno[3,2-b]thiophene
Purity: 97% CAS No.: 251-41-2 Molecular Formula: C6H4S2 Formula Weight: 140.23 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 71°/1mm MDL No.: MFCD00179479
Formule: C₆H₄S₂
Point d'ébullition: 71 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179479
Numéro CAS: 251-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité