tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with N,N-diethylaniline ∼ 0.1%
H30770.06 H30770.14
H30770.06EA 68.1 EUR InStock
H30770.06 H30770.14
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisé
tert-Butyl vinyl ether
Stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Purity: 98% CAS No.: 926-02-3 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3990 Odour: Characteristic Boiling Point: 75-76° UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00048246
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,161 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C
Densité: 0.762
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048246
Numéro CAS: 926-02-3
EINECS: 618-860-6
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité