3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30860.14EA 253 EUR InStock
H30860.14 H30860.06
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C4H5N3O2
MW: 127,10 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037864
Numéro CAS: 5334-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité