N-Formylglycine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31053.03 H31053.06
H31053.03EA 44 EUR InStock
H31053.03 H31053.06
N-Formylglycine 98%
N-Formylglycine
Purity: 98% CAS No.: 2491-15-8 Molecular Formula: C3H5NO3 Formula Weight: 103.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 147-151° MDL No.: MFCD00037360
Formule: C₃H₅NO₃
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037360
Numéro CAS: 2491-15-8
EINECS: 219-649-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité