1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: BINAM, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, racemic-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
H31264.03 H31264.06
H31264.03EA 99.3 EUR InStock
H31264.03 H31264.06
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine 97%
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine
Purity: 97% CAS No.: 4488-22-6 Molecular Formula: C20H16N2 Formula Weight: 284.36 Melting Point: 188-193° MDL No.: MFCD00145204
Formule: C₂₀H₁₆N₂
MW: 284,36 g/mol
Point de fusion: 188…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145204
Numéro CAS: 4488-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité