Boc-N-methyl-D-alanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-N-Me-Ala-OH, N-Boc-N-methyl-L-alanine
H31317.03 H31317.06
H31317.03EA 69.3 EUR InStock
H31317.03 H31317.06
Boc-N-methyl-D-alanine 98%
Boc-N-methyl-D-alanine
Purity: 98% CAS No.: 16948-16-6 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Odour: Odourless Melting Point: 88-92° Optical Rotation: -31° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00037242
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,2 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037242
Numéro CAS: 16948-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité