Acetoxy-2-propanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetol Acetate, Acetoxyacetone
H31346.AB H31346.AD
H31346.ABEA 78.4 EUR InStock
H31346.AB H31346.AD
Acetoxy-2-propanone 97%
Acetoxy-2-propanone
Purity: 97% CAS No.: 592-20-1 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 174-176° MDL No.: MFCD00042848
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C
Densité: 1.075
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042848
Numéro CAS: 592-20-1
EINECS: 209-746-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité