Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Fluorophenyl)imidazole 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H31503.06EA 93.4 EUR InStock
H31503.06
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 97%
4-(4-Fluorophenyl)imidazole


Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297041
Numéro CAS: 65020-70-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité