2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31512.03 H31512.06
H31512.03EA 73 EUR InStock
H31512.03 H31512.06
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 93-85-6 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00054180
Formule: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054180
Numéro CAS: 93-85-6
EINECS: 202-283-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité