Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31544.03EA 277 EUR InStock
H31544.03
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 97%
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate
Formule: C₁₁H₁₈F₂O₄
MW: 252,26 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146634
Numéro CAS: 22515-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité