2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31692.MDEA 313 EUR InStock
H31692.MD
2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Chloro-1-methylimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₆BClN₂O₂
MW: 242,52 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Numéro MDL: MFCD11100959
Numéro CAS: 1315281-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité