2-Vinylbenzoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31723.03 H31723.06
H31723.03EA 81.1 EUR InStock
H31723.03 H31723.06
2-Vinylbenzoic acid 96%
2-Vinylbenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 27326-43-8 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 94° MDL No.: MFCD02066273
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point de fusion: 94 °C
Numéro MDL: MFCD02066273
Numéro CAS: 27326-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité