4-Isopropenyltoluene stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,alpha-Dimethylstyrene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
H31739.06 H31739.14 H31739.22
H31739.06EA 62.9 EUR InStock
H31739.06 H31739.14 H31739.22
4-Isopropenyltoluene stabilisé
4-Isopropenyltoluene
Stab. with 4-tert-butylcatechol
CAS No.: 1195-32-0 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 186-189° MDL No.: MFCD00036510
Formule: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 186…189 °C
Densité: 0.872
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036510
Numéro CAS: 1195-32-0
EINECS: 214-795-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité